Saltar a
1.15079
Parteck® SI 200 (Sorbitol)
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, NF, E 420
Sinónimos:
Sorbitol Parteck®, D-Glucitol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H14O6
Número CAS:
Peso molecular:
182.17
UNSPSC Code:
12352201
E Number:
E420
EC Index Number:
200-061-5
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
agency
BP, JP, NF, Ph. Eur.
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
fine powder
autoignition temp.
420 °C
reaction suitability
reaction type: Olefin Metathesis
particle size
(see specification)
pH
6-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
94-96 °C
transition temp
flash point >100 °C
density
1.49 g/cm3 at 20 °C
application(s)
3D printing
continuous manufacturing
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
tableting
storage temp.
2-25°C
SMILES string
OC(C(O)C(O)CO)C(O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2
InChI key
FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYSA-N
General description
Teniendo en cuenta las dificultades de la formulación, hemos utilizado tecnologías de ingeniería de partículas con el fin de desarrollar excipientes funcionales destinados específicamente a las formas de administración sólidas. Los productos de nuestra cartera Parteck® presentan propiedades de partícula únicas diseñadas a medida para un rendimiento excelente en los procesos de compactación, para tecnologías de administración de fármacos específicas o para mejorar la solubilidad.
Como parte de nuestro programa Emprove®, nuestras materias primas se ofrecen con una extensa documentación que facilita el cumplimiento normativo de sus productos farmacéuticos y biofarmacéuticos, la transparencia de la cadena de suministro completa y la mitigación de los riesgos. Nuestra gama SAFC® de productos de gran calidad para la formulación y la producción biofarmacéuticas y farmacéuticas supera estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con las directrices de buenas prácticas de fabricación (cGMP) aplicables.
Application
El excipiente Parteck® SI es un sorbitol directamente compresible que combina un excelente comportamiento de compactación, lo que da lugar a comprimidos muy robustos y brillantes, con un sabor y una sensación agradable en la boca. La gran y exclusiva superficie permite una desintegración y disolución rápidas, incluso en comprimidos muy duros y contribuye a una buena uniformidad de contenido en las formulaciones con dosis bajas de API. El excipiente Parteck® SI viene en una variedad de tamaños de partículas y calidades que satisfacen las necesidades de una gama de aplicaciones muy amplia.
Features and Benefits
  • Excelentes propiedades de compresión directa
  • Alta capacidad de dilución y adsorción
  • Superficie más grande y muy estructurada
  • Baja higroscopicidad
  • Baja cantidad de azúcares reductores
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PARTECK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Cumpla las GMP con el programa Emprove®.
Acelere la cualificación, mantenga la conformidad y ahorre tiempo con Emprove® Dossiers.
Descargar Dossiers
Nota: será redirigido a EmproveSuite.com. Su nombre de usuario y contraseña son independientes de SigmaAldrich.com y pueden diferir.
Regístrese gratis y acceda a Emprove® Dossiers en cuestión de minutos. Actualice su plan de suscripción para desbloquear contenidos avanzados y personalizados en la Emprove® Suite
¿No encuentra lo que busca? Visite la página de ayuda del programa Emprove®..
¿Ya tiene este producto?
Visite la Librería de documentos
¿Le resulta difícil encontrar su producto o lote/número de lote?
Las referencias de los producto se combinan con los tamaños de envase y las cantidades cuando se muestran en la página web, por ejemplo: T1503-25G. Asegúrese de introducir el número de producto ÚNICAMENTE en el campo del Número de producto (ejemplo: T1503).
Ejemplo:
T1503
Número de producto
-
25G
Tamaño del envase/cantidad
Otros ejemplos
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
introducir como 1.000309185)
¿Tienes problemas? Siéntase libre de contactar Servicio técnico para asistencia