97336
D-Sorbitol
liquid, tested according to Ph. Eur.
Sinónimos:
D-Glucitol
About This Item
agency
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Quality Level
vapor density
<1 (vs air)
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 25 °C)
assay
72-92%
form
liquid
impurities
28-32% water
color
white
useful pH range
5.0-7 (25 °C, 182 g/L)
mp
98-100 °C (lit.)
solubility
water: soluble 182 g/L at 20 °C (68 °F)
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
InChI key
FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
Categorías relacionadas
Other Notes
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)