Documentos clave
1.02536
Supelco
Cobalt(II) nitrate hexahydrate
for analysis EMSURE®
Sinónimos:
Cobalt(II) nitrate hexahydrate
About This Item
Fórmula lineal:
Co(NO3)2 · 6 H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
291.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número índice de la CE:
233-402-1
NACRES:
NA.21
Nivel de calidad
Línea del producto
EMSURE®
Ensayo
≥99.0% (potentiometry)
Formulario
solid
potencia
691 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurezas
≤0.2% Substances not precipitated by ammonium sulfide (as sulfate)
pH
4.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
57 °C
densidad
1.87 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
800 kg/m3
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
trazas de catión
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.001%
Mn: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.005%
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Co+2].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Co.2NO3.6H2O/c;2*2-1(3)4;;;;;;/h;;;6*1H2/q+2;2*-1;;;;;;
Clave InChI
QGUAJWGNOXCYJF-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (potentiometric): ≥ 99.0 %
Solution in water: passes test
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Mn (Manganese): ≤ 0.005 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.005 %
Substances not precipitated by ammonium sulfide (as sulfate): ≤ 0.2 %
Información legal
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Órganos de actuación
Lungs
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable