1.02450
Chloroform-D1
deuteration degree min. 99.8% for NMR spectroscopy MagniSolv™
Sinónimos:
Chloroform-D1, Deuterochloroform
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
211 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Formulario
liquid
potencia
695 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3980 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
técnicas
NMR: suitable
impurezas
≤0.010% Water (H<SUB>2</SUB>O) (NMR)
bp
60 °C/1013 hPa
mp
-64.1 °C
solubilidad
4.6 g/L
densidad
1.50 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
ClC(Cl)(Cl)[2H]
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H/i1D
Clave InChI
HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Water (NMR, H₂O): ≤ 0.010 %
Performance test (NMR-spectrum): passes test
Productos recomendados
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash