Merck
156914
Sigma-Aldrich
Dimetil sulfóxido-d6
"100%", 99.96 atom % D
Sinónimos:
(Metilsulfóxido)-d6, DMSO-d6, Hexadeuterodimetil sulfóxido
About This Item
Fórmula lineal:
(CD3)2SO
Número de CAS:
Peso molecular:
84.17
Beilstein:
1237248
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
presión de vapor
0.42 mmHg ( 20 °C)
Nivel de calidad
pureza isotópica
99.96 atom % D
Ensayo
≥99% (CP)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
573 °F
lim. expl.
42 %
técnicas
NMR: suitable
impurezas
≤0.0250% water
water
índice de refracción
n20/D 1.476 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
20.2 °C (lit.)
densidad
1.190 g/mL at 25 °C (lit.)
cambio de masa
M+6
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3/i1D3,2D3
Clave InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Descripción general
El dimetilsulfóxido -d6 (DMSO-d6) es un disolvente deuterado. Es un disolvente para resonancia magnética nuclear (RMN) enriquecido isotópicamente al 100 %. Se utiliza ampliamente en estudios de RMN de alta resolución debido a su elevada pureza química e isotópica. Al ser fotoirradiado en el intervalo comprendido entre 193 y 222 nm, experimenta descomposición para producir radicales CD3. Se han evaluado los rendimientos cuánticos de los CD3 mediante espectroscopia de absorción infrarroja de láser de diodo. Se ha utilizado el DMSO-d6 al 100 % como disolvente en el experimento COSY (espectroscopía de correlación) de largo alcance.
Aplicación
El dimetilsulfóxido-d6se ha utilizado como disolvente para la disolución de glucano durante estudios espectrales mediante resonancia magnética nuclear bidimensional (2D RMN) de protón y de 13C (Carbono 13). El dimetilsulfóxido-d6 puede utilizarse como disolvente para estudiar los espectros de resonancia magnética nuclear (RMN) de las 1,3-benzoxacinas y 1,3-benzoxacinonas, que tienden a poseer actividad antimicrobiana.
Productos recomendados
Eche un vistazo a ChemisTwin®, nuestro nuevo portal virtual para la confirmación de identidad y cuantificación de espectros de RMN. Más información o póngase en contacto con nosotros para una prueba gratuita.
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
190.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
88 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
"Synthesis and antimicrobial activity of new benzofuranyl-1, 3-benzoxazines and 1, 3-benzoxazin-2-ones"
Ujjinamatada.KR, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 43(02), 437-441 (2006)
Douglas W Lowman et al.
PloS one, 6(11), e27614-e27614 (2011-11-19)
β-Glucan is a (1→3)-β-linked glucose polymer with (1→6)-β-linked side chains and a major component of fungal cell walls. β-Glucans provide structural integrity to the fungal cell wall. The nature of the (1-6)-β-linked side chain structure of fungal (1→3,1→6)-β-D-glucans has been
Miles Montgomery et al.
ACS biomaterials science & engineering, 4(11), 3691-3703 (2018-11-12)
Using the methods described herein, we have demonstrated how scaffolds can be designed for a number of applications including tissue engineering, biomedical devices and injectable tissues. Details on the methods of polymerization and physical and chemical characterization of poly(octamethylene maleate
Carole J R Bataille et al.
Bio-protocol, 10(13), e3666-e3666 (2021-03-05)
In drug development programmes, multiple assays are needed for the determination of protein-compound interactions and evaluation of potential use in assays with protein-protein interactions. In this protocol we describe the waterLOGSY NMR method for confirming protein-ligand binding events.
M G Nair et al.
Applied and environmental microbiology, 57(2), 434-439 (1991-02-01)
Two isoflavonoids isolated from clover roots grown under phosphate stress were characterized as formononetin (7-hydroxy,4'-methoxy isoflavone) and biochanin A (5,7-dihydroxy,4'-methoxy isoflavone). At 5 ppm, these compounds stimulated hyphal growth in vitro and root colonization of an undescribed vesicular-arbuscular mycorrhiza, a