1.02419
Oil red O staining solution
for the detection of neutral lipids in cryo sections for microscopy
Formulario
liquid
DIV
for in vitro diagnostic use
técnicas
microbe id | staining: suitable
temperatura de transición
flash point -11 °C
densidad
0.838 g/cm3
aplicaciones
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
15-25°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Approx. 200 stains can be performed with one 250 ml bottle. This product is registered as IVD and CE marked. For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.
Nota de análisis
Lipids: bright red
Nuclei: blue
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
12.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-11 °C