1.02083
Calcium chloride
fused, granular about 0.5-2.0 mm for elementary analysis
Sinónimos:
Calcium chloride, Calcium dichloride
About This Item
Productos recomendados
grado
for analytical purposes
Nivel de calidad
Formulario
solid
potencia
2630 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
8-10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
772 °C
solubilidad
740 g/L
densidad
2.15 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Ca+2].[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/Ca.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
Clave InChI
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Nota de análisis
Free alkali (as Ca(OH)₂): ≤ 1.0 %
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable