Merck
Todas las fotos(5)
Documentos clave
1.00867
Supelco
Diisopropyl ether
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinónimos:
2,2′-Oxybis[propane], 2,2-Propoxypropane, Isopropyl ether
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2CHOCH(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
102.17
Beilstein:
1731256
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
Número índice de la CE:
203-560-6
NACRES:
NA.21
bp:
68-69 °C (lit.)
grado
ACS reagent
for analytical purposes
Nivel de calidad
Agency
reag. Ph. Eur.
densidad de vapor
3.5 (vs air)
presión de vapor
120 mmHg ( 20 °C)
Línea del producto
EMSURE®
Ensayo
≥99% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
827 °F
potencia
5880 mg/kg LD50, oral (Rat)
>20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
contiene
~10 ppm 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT) as stabilizer
lim. expl.
1-21 %, 100 °F
dilution
(for analytical testing)
impurezas
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0005 meq/g Titrable acid
≤0.001% Peroxide (as H2O2)
residuo de evap.
≤0.005%
color
clearAPHA: ≤10
índice de refracción
n20/D 1.367 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
68-69 °C (lit.)
mp
−85 °C (lit.)
temperatura de transición
flash point -28 °C
densidad
0.725 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de catión
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
cadena SMILES
CC(C)OC(C)C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C6H14O/c1-5(2)7-6(3)4/h5-6H,1-4H3
Clave InChI
ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
Ligadura / enlace
Discover EMSURE - to be more than sure!
Otras notas
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Información legal
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
-20.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-29 °C - closed cup