38270
Diisopropyl ether
puriss. p.a., ≥98.5% (GC)
Sinónimos:
Isopropyl ether
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
3.5 (vs air)
presión de vapor
120 mmHg ( 20 °C)
grado
puriss. p.a.
Ensayo
≥98.5% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
827 °F
contiene
~0.001% 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol as stabilizer
lim. expl.
1-21 %, 100 °F
técnicas
GC/GC: suitable
impurezas
≤0.001% peroxides (as H2O2)
≤0.005% free acid (as C2H5COOH)
≤0.1% water
≤0.5% isopropanol (GC)
residuo de evap.
≤0.002%
índice de refracción
n20/D 1.367 (lit.)
n20/D 1.368
bp
68-69 °C (lit.)
mp
−85 °C (lit.)
densidad
0.724 g/mL at 20 °C
0.725 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de catión
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
cadena SMILES
CC(C)OC(C)C
InChI
1S/C6H14O/c1-5(2)7-6(3)4/h5-6H,1-4H3
Clave InChI
ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
-20.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-29 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?