Saltar a
1.78178
Withdrawal system
for solvents with manual pressure build-up
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.03
UNSPSC Code:
41122409
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
storage temp.
no temp limit
General description
for solvents with manual pressure build-up in bottles
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
119171101114101123
description
for solvents with manual pressure build-up
description
with manual pressue build-up, for use with 200L drums and barrels
description
2 in. connector
description
with manual pressue build-up, for use with 10 L and 30 L stainless steel barrels
storage temp.
no temp limit
storage temp.
room temp
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Withdrawal system
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)