Key Documents
1.00826
Supelco
Boron Test, photometric
photometric, 0.05-2.00 mg/L (B), Spectroquant®
Sinónimos:
Trihidroxidoboro, ácido ortobórico
About This Item
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
Ensayo de boro en cubeta, photometric, 0.05-2.00 mg/L (B), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Level
usage
sufficient for 25 tests
specific analyte(s)
boron
measuring range
0.05-2.00 mg/L (B)
technique(s)
photometry: suitable
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
detection method
photometric (Azomethine H)
storage temp.
15-25°C
General description
Método: fotométrico 0,05 - 2,00 mg/l B Spectroquante®
El método es análogo al DIN 38405-17. Este ensayo de boro en cubeta Spectroquant® permite la cuantificación precisa del contenido de boro en muestras acuosas. Método aplicado: En disoluciones débilmente ácidas, el borato reacciona con la azometina H para formar un compuesto amarillo que se determina fotométricamente. Los ensayos en cubeta Spectroquant® vienen con cubetas redondas de 16 mm precargadas y todos los reactivos necesarios para realizar el análisis de acuerdo con el folleto de instrucciones suministrado. Todos los kits de ensayo en cubeta y con reactivos Spectroquant® están equipados con el exclusivo Live ID, que permite el reconocimiento perfecto del método y contiene información esencial como el número de lote, la fecha de caducidad y las actualizaciones de calibración automáticas.
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1
Storage Class
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3