1.00662
Ácido sórbico
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, NF, FCC, E 200
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Ácido sórbico
About This Item
Agency
BP
ChP
NF
Ph. Eur.
Nivel de calidad
cumplimiento norm.
FCC
presión de vapor
0.00018 hPa ( 20 °C)
Línea del producto
EMPROVE® ESSENTIAL
Ensayo
99.0-101.0% substance (anhydrous) basis (acidimetric)
Formulario
solid
temp. de autoignición
>130 °C
técnicas
API processing | cocrystal formation: suitable
API processing | salt formation: suitable
pH
3.3 (20 °C, 1.6 g/L in H2O)
bp
160-260 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
120-150 °C
solubilidad
1.6 g/L
densidad
1.2 g/cm3 at 20 °C
trazas de catión
As: ≤0.0003%
Cd: ≤0.001%
Cu: ≤0.001%
Hg: ≤0.0001%
Pb: ≤0.0002%
Zn: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.0010%
aplicaciones
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
OC(=O)\C=C\C=C\C
InChI
1S/C6H8O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H,1H3,(H,7,8)/b3-2+,5-4+
Clave InChI
WSWCOQWTEOXDQX-MQQKCMAXSA-N
Descripción general
Como parte de nuestro programa EMPROVE®, nuestras materias primas se ofrecen con una extensa documentación que facilita el cumplimiento normativo de sus productos farmacéuticos y biofarmacéuticos, la transparencia completa de la cadena de suministro y la mitigación de los riesgos. Nuestra gama SAFC® de productos de gran calidad para la formulación y la producción biofarmacéuticas y farmacéuticas supera estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con las directrices de buenas prácticas de fabricación (cGMP) aplicables.
Aplicación
Información legal
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Find key considerations for the selection and use of preservatives in a range of different therapeutic applications including topical, oral, transmucosal, inhalation, and otic, as well as injectables.