Documentos clave
09-864
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-JHDM1B
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
JMJD, lysine (K)-specific demethylase 2B, F-box protein FBL10, [Histone-H3]-lysine-36 demethylase 1B, JEMMA (Jumonji domain, EMSY-interactor, methyltransferase motif) protein, F-box and leucine-rich repeat protein 10, protein containing CXXC domain 2, ju
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity (predicted by homology)
chimpanzee (based on 100% sequence homology), rabbit (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... KDM2B(84678)
General description
La proteína 1B de desmetilación de histonas que contiene el dominio JmjC, también conocida como desmetilasa 2B específica de lisinas, es una enzima nuclear codificada por el gen JHDM1B (también conocido como KDM2B) en humanos. JHDM1A/KDM2B muestra actividad desmetilasa específica de H3K36 con preferencia por H3K36me2 sobre H3K36me y H3K36me3 (PMID 16362057). También se ha comunicado que JHDM1A/KDM2B regula negativamente la proliferación celular actuando sobre el ADNr y reprimiendo así la transcripción del ARNr de una manera dependiente del dominio JmjC (PMID 17994099).
Immunogen
Péptido lineal conjugado con KLH que corresponde a la JHDM1B humana.
Application
Análisis mediante inmunocitoquímica: una dilución de 1:500 de un lote representativo detectó la JHDM1B en células NIH/3T3 y HeLa.
Análisis mediante inmunocitoquímica: 2 µg/ml de un lote representativo detectaron la JHDM1B en células A431.
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
El anticuerpo anti-JHDM1B es un anticuerpo policlonal de conejo para la detección de la JHDM1B, también conocida como desmetilasa 2B específica de lisinas (K), proteína F-box FBL10, [histona-H3]-lisina-36 desmetilasa 1B, que se ha validado en WB, ICC.
Subcategoría de investigación
Receptores nucleares
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en extracto nuclear de HeLa.
Análisis mediante inmunotransferencia Western: 1 µg/ml de este anticuerpo detectó la JHDM1B en 10 µg de extracto nuclear de HeLa.
Target description
~165 kDa observados. En algunos lisados se puede observar una banda de peso molecular inferior no caracterizada.
Physical form
Policlonal de conejo purificado en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Purificado por afinidad
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Extracto nuclear de HeLa
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Tsuyoshi Fukuda et al.
Molecular and cellular neurosciences, 46(3), 614-624 (2011-01-12)
Histone methylation is the important transcription regulatory system that affects mammalian development and cell differentiation. Alterations in epigenetic gene regulation are associated with disease. Fbxl10 (F-box and leucine-rich repeat protein 10) is a JmjC domain-containing histone demethylase. Although Fbxl10 has
Nefeli Zacharopoulou et al.
Cellular physiology and biochemistry : international journal of experimental cellular physiology, biochemistry, and pharmacology, 47(1), 368-377 (2018-05-18)
The epigenetic factor KDM2B is a histone demethylase expressed in various tumors. Recently, we have shown that KDM2B regulates actin cytoskeleton organization, small Rho GTPases signaling, cell-cell adhesion and migration of prostate tumor cells. In the present study, we addressed
Manabu Ozawa et al.
Biology of reproduction, 94(4), 92-92 (2016-03-18)
The F-box and leucine-rich repeat protein 10 (Fbxl10) gene encodes a protein that catalyzes demethylation of H3K4 and H3K36. In this study, we show the important roles of FBXL10 as a histone demethylase in sustainable sperm production using mice in
Nefeli Zacharopoulou et al.
Cancer biology & therapy, 21(6), 533-540 (2020-03-17)
Recent studies revealed that the histone demethylase KDM2B regulates the epithelial markers E-Cadherin and ZO-1, the RhoA/B/C-small-GTPases and actin cytoskeleton organization, in DU-145 prostate- and HCT-116 colon-tumor cells. Here we addressed the role of KDM2B in the activation of Focal
Yan Kuang et al.
Cancer science, 112(1), 231-242 (2020-10-23)
MicroRNA let-7b is a potent tumor suppressor and targets crucial oncogenes. Previous studies have shown that let-7b expression is suppressed in ovarian cancer; however, the regulatory mechanisms of let-7b in ovarian cancer are still not well defined. The cellular role