Documentos
08-115
Sigma-Aldrich
Rat Collagen Type I
from rat tail, liquid, 2-5 mg/mL, suitable for cell culture, used for 3D gel formation
Sinónimos:
Rat tail collagen, Rat tail collagen type I
About This Item
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.75
product name
Colágeno tipo I, cola de rata,
biological source
rat
Quality Level
form
liquid
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
input
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Gene Information
General description
En los seres humanos, el colágeno tipo I es el colágeno más abundante y ampliamente expresado. Este heterotrímero contiene dos cadenas alfa 1 (I) y una cadena alfa 2 (I). El colágeno tipo I α 1 (COL1A1), un componente importante del colágeno tipo I, codifica las cadenas de pro-α 1 del colágeno tipo I. Tiene motivos de tripéptidos de Gly-Xaa-Yaa repetidos. La cadena proteica alfa-1(I) del colágeno es un miembro de la superfamilia del complejo del colágeno. El COL1A1 tiene un dominio del factor von Willebrand tipo C (vWFC), una repetición de triple hélice del colágeno y un dominio C-terminal de colágeno fibrilar (COLF).
Application
Se ha utilizado el colágeno tipo I de cola de rata:
  • para ensayos de proliferación de colágeno en 3D
  • para ensayos de proliferación de atelocolágeno
  • en un estudio comparativo para hacer microcápsulas para plantillas en núcleos mesoporosos de cristales puros de carbonato de calcio (CaCO3) de vaterita para evaluar la relación estructura-propiedad
  • en un recubrimiento de cubreobjetos para hacer crecer la línea de células endoteliales microvasculares cerebrales humanas (hCMEC/D3) para crear un modelo de lesión inducida por muestra de hematoma de un paciente con cocultivo celular y hematoma subdural crónico (CSDH)
Biochem/physiol Actions
El colágeno tipo I α 1 (COL1A1) desempeña un papel clave en la quimiorresistencia y puede actuar como diana terapéutica. Está involucrado en el cáncer de ovario (OV) resistente al carboplatino. El COL1A1 actúa como oncogén en el desarrollo del cáncer colorrectal (CCR). Las mutaciones hereditarias dominantes del gen COL1A1 provocan trastornos del tejido conjuntivo como la osteogénesis imperfecta (OI).
Quality
Se evalúa sistemáticamente analizando la gelación uniforme y la fijación y propagación de células PC-12 de rata
Physical form
Ácido acético 0,02 N, pH 3,67
Storage and Stability
1 año a 4°C
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Visite la Librería de documentos
Kerim B Kaylan et al.
Scientific reports, 6, 23490-23490 (2016-03-31)
The bipotential differentiation of liver progenitor cells underlies liver development and bile duct formation as well as liver regeneration and disease. TGFβ and Notch signaling are known to play important roles in the liver progenitor specification process and tissue morphogenesis.
M Yebra et al.
The Journal of biological chemistry, 271(46), 29393-29399 (1996-11-15)
The urokinase plasminogen activator (uPA) interacts with its cell surface receptor (uPAR), providing an inducible, localized cell surface proteolytic activity, thereby promoting cellular invasion. Evidence is provided for a novel function of cell surface-associated uPA.uPAR. Specifically, induction of cell surface
C Fink et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 14(5), 669-679 (2000-04-01)
To examine the influence of chronic mechanical stretch on functional behavior of cardiac myocytes, we reconstituted embryonic chick or neonatal rat cardiac myocytes to a 3-dimensional engineered heart tissue (EHT) by mixing freshly isolated cells with neutralized collagen I and
H Uyttendaele et al.
Developmental biology, 196(2), 204-217 (1998-05-13)
Elongation and branching of epithelial ducts is a crucial event during the development of the mammary gland. Branching morphogenesis of the mouse mammary epithelial TAC-2 cell line was used as an assay to examine the role of Wnt, HGF, TGF-beta
J J Tomasek et al.
The Journal of biological chemistry, 272(11), 7482-7487 (1997-03-14)
Gelatinase A (GL-A) is a matrix metalloproteinase (MMP) involved in both connective tissue remodeling and tumor invasion. GL-A activation is mediated by a membrane-type MMP (MT-MMP) that cleaves the GL-A propeptide. In this study, we examined the role of the
Artículos
The extracellular matrix (ECM) and its attachment factor components are discussed in this article in relation to their function in structural biology and their availability for in vitro applications.
Extracellular matrix proteins such as laminin, collagen, and fibronectin can be used as cell attachment substrates in cell culture.
Protocolos
Discover our collection of primary human hepatic Kupffer cells and protocol for thawing, plating, and growing Kupffer cells. Find the formulation for Kupffer culture maintenance media.
Discover our collection of primary human hepatic sinusoidal endothelial cells, a protocol for thawing, plating, and growing HHSECs, and a recipe for our HHSEC maintenance media formulation.
3D cell culture protocol for generating epidermal human skin tissue using primary human keratinocytes, dermal fibroblasts, and collagen-coated transwell inserts.
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.
Contenido relacionado
Discover our collection of primary human hepatic stellate cells and protocol for thawing, plating, and growing stellate cells. Find our stellate culture maintenance media formulation.
Discover our primary human intrahepatic biliary epithelial cells, also known as cholangiocytes. Explore our plating and maintenance media formulations and protocol for culture.