Saltar a
C3867
Rat Collagen Type I
from rat tail, liquid, 4 mg/mL, suitable for cell culture
Collagen, Type I solution from rat tail
Sinónimos:
Colágeno from rat tail, Col1a1, Colágeno de cola de rata
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 vial
Fecha estimada de envío09 de octubre de 2026desdePUDAHUEL
$309.000
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.75
EC Number:
232-697-4
MDL number:
Biological source:
rat tail
Form:
liquid
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Concentration:
>0.5 mg/mL Biuret
Mol wt:
apparent mol wt 115-130 kDa by SDS-PAGE (doublet), apparent mol wt 215-235 kDa by SDS-PAGE (doublet)
Assay:
>95% (SDS-PAGE)
$309.000
Fecha estimada de envío09 de octubre de 2026Detalles
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Colágeno, tipo I solution from rat tail, BioReagent, suitable for cell culture, sterile-filtered
biological source
rat tail
Quality Segment
description
Approx. 100mg/vial ((35 - 40 ml) )
sterility
sterile-filtered
product line
BioReagent
assay
>95% (SDS-PAGE)
form
liquid
mol wt
apparent mol wt 115-130 kDa by SDS-PAGE (doublet), apparent mol wt 215-235 kDa by SDS-PAGE (doublet)
packaging
pkg of 1 vial
concentration
>0.5 mg/mL Biuret
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
surface coverage
6‑10 μg/cm2
impurities
Mycoplasma Test by Barile, none detected
solubility
soluble, clear to hazy, colorless (solubilized in 0.02M acetic acid)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
binding specificity
Peptide Source: Collagen
, Peptide Source: Fibronectin
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Gene Information
rat ... Col1a1(29393)
General description
El colágeno es una proteína de matriz extracelular que consta de una estructura helicoidal triple. La estructura del colágeno tipo I, en particular, se caracteriza por la presencia de tres cadenas α idénticas en su forma homotrímera. Entre estas tres cadenas α, una exhibe una ligera variación de la secuencia. El colágeno tipo I se aisló por primera vez del tendón de la cola de rata, tiene dos cadenas α principales (α y α) y una cadena β.
Application
Se utiliza como material de recubrimiento para soportar el crecimiento y la diferenciación de las células adherentes.
Se ha utilizado una disolución de colágeno tipo I de cola de rata para recubrir placas de cultivo de la línea celular de hepatocitos humanos HepG2 y de podocitos. Se ha utilizado como patrón para la generación de la curva de calibración del contenido total de colágeno destinada a su cuantificación en geles de matriz extracelular del hígado.
Biochem/physiol Actions
La proteína colágeno es esencial para la la integridad mecánica de los tendones y el hueso. El colágeno del tendón de cola de rata se utiliza en la ingeniería de tejidos en especial en la generación de geles basados en armazones 3-D. Tiene poca antigenicidad y es compatible con los fibroblastos gingivales y los queratinocitos bucales humanos.
Features and Benefits
  • Procedente de la cola de la rata.
  • Esterilización mediante filtración para reducir al mínimo los riesgos de contaminación.
  • Adecuado para una amplia variedad de aplicaciones de cultivo celular.
  • Proporciona una cobertura óptima de la superficie (6-10 μg/cm2) para promover la adhesión y la proliferación celulares.
Preparation Note
Disolución estéril preparada a partir de tendones de cola de rata mediante una modificación del método de extracción publicado 1. Se suministra como una disolución acuosa en ácido acético 20 mM con una concentración proteica como la indicada en el frasco. (Aprox.100 mg de proteína por vial). La concentración de proteínas se estimó según el método de Biuret 2.
El análisis de electroforesis en gel de poliacrilamida SDS muestra el típico patrón de bandas para el colágeno tipo I, con un doblete en los pesos moleculares aparentes de 115 y 130 kDa y otro doblete en 215 y 235 kDa. Según este análisis, la pureza de la muestra de colágeno es >95 %.
Se recomienda su uso como sustrato de cultivo celular. Puede no ser adecuado para la formación de gel 3-D.
Other Notes
Cuando C3867 se saca por primera vez del frigorífico aparecerá gelificado. Cuando se le permite llegar por completo a los 37°C, aparecerá en forma líquida.
El colágeno se clasifica en una serie de distintos tipos desde el punto de vista estructural y genético. Nosotros utilizamos la nomenclatura propuesta por Bornstein y Traub. No confundir las designaciones de tipo de Sigma con los tipos de la clasificación reconocida de colágeno.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
C9791C6745C8919
description
BioReagent, suitable for cell culture, sterile-filtered
description
Bornstein and Traub Type I, solid, BioReagent, suitable for cell culture
description
Bornstein and Traub Type IV, 0.3 mg/mL, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
description
Bornstein and Traub Type I, (0.1% solution in 0.1 M acetic acid), aseptically processed, BioReagent, suitable for cell culture
sterility
sterile-filtered
sterility
-
sterility
sterile-filtered
sterility
aseptically processed
biological source
rat tail
biological source
bovine (calf) skin
biological source
human cell culture
biological source
bovine (calf) skin
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
concentration
>0.5 mg/mL Biuret
concentration
-
concentration
0.3 mg/mL
concentration
(0.1% solution in 0.1 M acetic acid)
assay
>95% (SDS-PAGE)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
1–10 of 11 Questions  
  1. Should I add collagen I to acetic acid to obtain 0.1% (w/v) collagen solution, or it's already added and I should only dilute it to working concentration which is 0.01?
    1 answer
    1. This product is prepared from rat tail tendons by modification of a published procedure. It is supplied as an aqueous solution in 20 mM acetic acid (~100 mg of protein per vial). Protein concentration was estimated by the biuret method. The vial contains approximately 100 mg of protein. Volume per vial: 22–25 mL.
      The product ships on wet ice and storage at 2-8°C is recommended. The product may acquire a gel-like appearance. This is expected behaviour. Under such circumstances, it is possible to warm the product gently, in order to reconstitute the product fully, before use. Do not exceed 37°C, as higher temperatures may cause protein denaturation and loss of biological activity. Do not freeze. Optimal conditions for attachment must be determined for each cell line and application.
      Note on solution behaviour: C3867 is supplied as an acidic solution in 20 mM acetic acid. In this form, the neat stock will not gel spontaneously at room temperature. However, once diluted into a neutral or near-neutral aqueous solution (e.g. sterile tissue culture grade water), the collagen will gel rapidly at room temperature (~20-25°C). All steps following dilution must therefore be performed on ice.
      1. An appropriate volume of the collagen solution should be diluted to a working concentration of 0.01% using sterile, tissue culture grade water. Perform this dilution step on ice. Once diluted, the collagen solution will gel rapidly at room temperature - keep the diluted solution ice-cold at all times until immediately prior to application.
      2. Coat dishes with 6-10 µg/cm². Allow the protein to bind for several hours at room temperature or 37°C, or overnight at 2–8°C. Note: Room temperature or 37°C incubation is appropriate at this surface coating stage only, after the diluted solution has been applied directly to the dish. Do not allow the diluted solution to sit at room temperature prior to application.
      3. Remove excess fluid from the coated surface and allow it to dry overnight. If sterility has been compromised, the dried, coated surface can be sterilized easily by overnight exposure to UV light in a sterile tissue culture hood.
      4. Rinse with sterile tissue culture grade water or a balanced salt solution before introducing cells and medium.
      Helpful?
  2. Can this collagen product be used for coating culture plates for fibroblast cell attachment and growth?
    1 answer
    1. Yes, this product is suitable for use as a substrate for improved cell attachment. The material has not been specifically tested for attachment in fibroblast cultures. Please see the link below to review additional information available in the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/318/793/c3867dat.pdf
      Helpful?
  3. Can rat collagen solution be used as coating for human cells or is it better to use human collagen solutions?
    1 answer
    1. Rat collagen solution can be used as a coating for human cells, as indicated by various publications. The following publication in PubMed suggests that rat collagen can serve as a viable alternative to human collagen for various applications in cell culture and tissue engineering. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18203067/
      Helpful?
  4. What will be the concentration of collagen? I am trying to download the CoA, but I am unable to download it.
    1 answer
    1. This product is prepared at a concentration of approximately 4 mg/mL. A package of 1 Vial will typically have a volume of approximately 35-40 mL. The exact concentration is lot specific and reported in the product Certificate of Analysis. Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/c3867#product-documentation
      Helpful?
  5. IVD conformity: Does this product have IVDD or IVDR conformity?
    1 answer
    1. This collagen is intended for research use only, and is not approved for IVD purposes.
      Helpful?
  6. In what volume should I dilute this solution in order to make collagen-coated plates for tissue culture?
    1 answer
    1. The recommended surface coverage for this product is 6?10 μg/cm2. Collagen solutions may be diluted to a working concentration of 0.01%. A general collagen coating protocol is available at https://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/technical-article/cell-culture-and-cell-culture-analysis/mammalian-cell-culture/collagen-product-protocols
      The collagen concentration of this product is reported on a lot specific basis and will be required to prepare the working solution. See the link below to review a sample Certificate of analysis:
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/C3867-1VL0000255665.pdf
      Helpful?
  7. How are collagen solutions stored?
    1 answer
    1. Collagen solutions should be stored in the refrigerator at 2-8 °C for up to 1 year, unless it becomes contaminated.
      Helpful?
  8. How does the storage temperature relate to shipping conditions?
    1 answer
    1. The storage conditions that a Sigma-Aldrich catalog and label recommend for products are deliberately conservative. For many products, long-term storage at low temperatures will increase the time during which they are expected to remain in specification and therefore are labeled accordingly. Where short-term storage, shipping time frame, or exposure to conditions other than those recommended for long-term storage will not affect product quality, Sigma-Aldrich will ship at ambient temperature. The products sensitive to short-term exposure to conditions other than their recommended long-term storage are shipped on wet or dry ice. Ambient temperature shipping helps to control shipping costs for our customers. At any time, our customers can request wet- or dry-ice shipment, but the special handling is at customer expense if our product history indicates that the product is stable for regular shipment.
      Helpful?
  9. Why am I seeing some insolubles in my collagen solution?
    1 answer
    1. The solubility specifications for this product is clear to hazy colorless solution with a few insolubles at 1 mg/ml in water with 2 μl acetic acid (or 0.1 N acetic acid). The insolubles can be removed by settling or centrifugation.
      Helpful?
  10. How can I make a 3-D collagen gel?
    1 answer
    1. Not all lots of C7661 are suitable for 3D gels. Product No. C4243 has been use-tested in this application. If C4243 is not available, we recommend that customers screen lots of C7661 to try to make 3D gels. We have found that collagen that has been sterilized by gamma-irradiation or by chloroform cannot be used to make 3D collagen gels. The following protocol can be used to make collagen gels: Materials required:Collagen gel solution 1.5 - 3 mg/mL 10X tissue culture medium containing phenol red Sodium bicarbonate or HEPES buffer Procedure: 1.Measure out 800 μL of collagen solution. 2.Add 100 μL of 10X medium (buffered with 1X sodium bicarbonate or HEPES) 3.Adjust pH with 1 N sodium hydroxide, if required (100 μl or less) 4.Add 10X medium to bring volume to 1 ml 5.Mix contents well. Solution should maintain red color to indicate physiological pH6. Dispense into wells to a depth of 1-2 mm (approx. 15 μL/well) 7.Transfer to 37 °C for 20-40 minutes 8.Examine for gel formation The above volumes represent quantities for use in 24 well plates. Volumes can be adjusted to accommodate any culture vessel.
      Helpful?
1–10 of 11 Questions  
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review