Documentos clave
07-623
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-proteína secretora de células de Clara
serum, Upstate®
Sinónimos:
Anti-CC10, Anti-CCPBP, Anti-CCSP, Anti-UGB, Anti-UP-1, Anti-UP1
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
Specificity
Reconoce la proteína secretora de las células de Clara.
Immunogen
Un péptido sintético que corresponde a los aminoácidos 45-68 de la CCSP de ratón acoplado a KLH
Application
Categoría de investigación
Inflamación e inmunología
Detección de la proteína secretora de las células de Clara utilizando este anticuerpo anti-proteína secretora de las células de Clara validado para utilizarse en IH y WB.
Subcategoría de investigación
Mecanismos de la inflamación y autoinmunitarios
Quality
Evaluada habitualmente mediante inmunotransferencia en extractos nucleares de pulmón de ratón
Target description
10 kDa
Physical form
Antisuero de conejo que contiene azida sódica al 0,01% y glicerol al 30 %..
Sin purificar
Storage and Stability
Mantener durante 2 años a -20°C desde la fecha de envío. Distribuir en alícuotas para evitar congelaciones y descongelaciones repetidas. Para la recuperación máxima del producto, debe centrifugarse el vial original después de descongelar y antes de retirar la tapa.
Analysis Note
Control
Tejido pulmonar
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Physiological regulation of uteroglobin/CCSP expression.
Chang, A, et al.
Annals of the New York Academy of Sciences, 923, 181-192 (2000)
Analysis of adeno-associated virus progenitor cell transduction in mouse lung.
Liu, Xiaoming, et al.
Molecular Therapy, 17, 285-293 (2009)
Circadian timing in the lung; a specific role for bronchiolar epithelial cells.
Gibbs, JE; Beesley, S; Plumb, J; Singh, D; Farrow, S; Ray, DW; Loudon, AS
Endocrinology null
Zhenguang Zhang et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 33(5), 6226-6238 (2019-02-23)
Pulmonary airway epithelial cells (AECs) form a critical interface between host and environment. We investigated the role of the circadian clock using mice bearing targeted deletion of the circadian gene brain and muscle ARNT-like 1 (Bmal1) in AECs. Pulmonary neutrophil
Lung tissue regeneration after induced injury in Runx3 KO mice.
Jong-Min Lee,Hyuk-Jae Kwon,Suk-Chul Bae,Han-Sung Jung
Cell and Tissue Research null