Saltar a
T7451
Anticuerpo anti-tubulina acetilada, monoclonal de ratón antibody produced in mouse
clone 6-11B-1, purified from hybridoma cell culture
Sinónimos:
Anti acetil-alfa tubulina, Anticuerpo anti acetil tubulina
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
25 μL
Comprobar disponibilidad del carrito
$212.000
200 μL
Comprobar disponibilidad del carrito
$567.000
100 μL
Comprobar disponibilidad del carrito
$588.000
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
MDL number:
Conjugate:
unconjugated
Clone:
6-11B-1, monoclonal
Application:
DB, EM, IHC, RIA, WB
Citations:
1170
$212.000
Comprobar disponibilidad del carrito
Está disponible un anticuerpo recombinante y sin conservantes para su diana. Pruebe ZRB1316
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
6-11B-1, monoclonal
form
buffered aqueous solution
species reactivity
bovine, frog, invertebrates, human, hamster, mouse, protista, pig, monkey, chicken, rat, plant
packaging
antibody small pack of 25 μL
concentration
~1 mg/mL
technique(s)
dot blot: suitable, electron microscopy: suitable, immunohistochemistry: suitable, radioimmunoassay: suitable, western blot: 0.03-0.06 μg/mL using total rat brain extract
isotype
IgG2b
UniProt accession no.
application(s)
research pathology
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
acetylation (Lys40)
Gene Information
human ... TUBA4A(7277)
mouse ... Tuba1a(22142)
rat ... Tuba1a(64158)
General description
El anticuerpo monoclonal anti-tubulina acetilada (isotipo IgG2b de ratón) se obtiene del hibridoma 6-11B-1 producido por la fusión de células de mieloma de ratón y esplenocitos de un ratón inmunizado con tubulina acetilada del brazo exterior de Strongylocentrotus purpuratus (erizo de mar). La tubulina es un heterodímero que consta de una α-tubulina y una β-tubulina; cada subunidad tiene un peso molecular de 50 000 y comparten una homología considerable.
La α-tubulina también denominada tubulina α 4a (TUBA4A), se ha cartografiado en el cromosoma humano 2q35. El gen codifica un miembro de la familia α -tubulina que contiene 448 aminoácidos. La TUBA4A pertenece a la subfamilia de la tubulina, que es el principal bloque de construcción de los microtúbulos. La subunidad α de la tubulina tiene un peso molecular de 50 000.
Immunogen
tubulina acetilada del brazo exterior de Strongylocentrotus purpuratus (erizo de mar).
Application
El anticuerpo monoclonal anti-tubulina acetilada producido en ratón se ha utilizado en:
  • inmunotransferencia por puntos (dot blot)
  • inmunofluorescencia
  • inmunoelectrotransferencia (western blot)
  • inmunocitoquímica
  • enzimoinmunoanálisis de adsorción (ELISA)
  • radioinmunoanálisis en fase sólida (RIA)
  • microscopia electrónica
El anticuerpo monoclonal anti-tubulina acetilada se ha utilizado también en la tinción de cortes incluidos en parafina y teñidos con X-gal–para realizar inmunohistoquímica.
Biochem/physiol Actions
El anticuerpo se ha utilizado para detectar α-tubulinas acetiladas de muchos organismos, como protistas, plantas, invertebrados y vertebrados. El anticuerpo reconoce un epítopo localizado en la isoforma α3 de la α-tubulina del axonema de Chlamydomonas , en cuatro residuos de Lys40 cuando este aminoácido está acetilado. Una secuencia muy similar a la detectada por el anticuerpo en Chlamydomonas se encuentra en la mayoría de las α-tubulinas, pero la correspondiente región es notablemente divergente en algunas isoformas de la α-tubulina del pollo, Drosophila, y la levadura. Alguna vez, el epítopo reconocido por el anticuerpo puede estar ausente o enmascarado, como ocurre en la línea de células epiteliales PtK2 de la rata canguro.
La tubulina acetilada está asociada con el montaje del axonema en una variedad de organismos. La tubulina acetilada podría desempeñar un papel crucial en la diferenciación de la estructura y la función de los microtúbulos. La modificación postraduccional de la α-tubulina, es decir, la adición reversible de un grupo acetilo a la Lys40, por una acetilasa específica, produce la tubulina acetilada.
Physical form
Disolución en solución salina tamponada con fosfato 0,01 M, pH 7,4, que contiene acida sódica 15 mM.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
T5168T6793T6074
description
clone 6-11B-1, purified from hybridoma cell culture
description
ascites fluid, clone B-5-1-2
description
clone 6-11B-1, ascites fluid
description
clone B-5-1-2, purified from hybridoma cell culture
clone
6-11B-1, monoclonal
clone
B-5-1-2, monoclonal
clone
6-11B-1, monoclonal
clone
B-5-1-2, monoclonal
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
ascites fluid
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified from hybridoma cell culture
species reactivity
bovine, frog, invertebrates, human, hamster, mouse, protista, pig, monkey, chicken, rat, plant
species reactivity
mouse, chicken, Chlamydomonas, African green monkey, human, rat, bovine, sea urchin, kangaroo rat
species reactivity
mouse, protista, invertebrates, hamster, plant, frog, rat, monkey, pig, bovine, chicken, human
species reactivity
mouse, chicken, Chlamydomonas, African green monkey, human, rat, bovine, sea urchin, kangaroo rat
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
Gene Information
human ... TUBA4A(7277)
mouse ... Tuba1a(22142)
rat ... Tuba1a(64158)
Gene Information
human ... TUBA4A(7277)
mouse ... Tuba1a(22142)
rat ... Tuba1a(64158)
Gene Information
human ... TUBA4A(7277)
mouse ... Tuba1a(22142)
rat ... Tuba1a(64158)
Gene Information
human ... TUBA4A(7277)
mouse ... Tuba1a(22142)
rat ... Tuba1a(64158)
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)