Merck
AB3786
Anti-SFTPC Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Sinónimos:
proSP-C
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
mouse, rat
Application:
IHC (p), WB
Citations:
373
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Anticuerpo anti-proteína C prosurfactante (proSP-C), serum, Chemicon®
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
General description
20 kDa observados. 21 kDa calculados. En algunos lisados pueden observarse bandas no caracterizadas.
El tensioactivo pulmonar es una mezcla compleja de fosfolípidos y proteínas segregadas por las células epiteliales de las vías respiratorias (células de tipo II) en los alvéolos que reduce la tensión superficial en la interfaz aire-líquido alveolar, proporcionando la estabilidad alveolar necesaria para una ventilación normal. Cuatro proteínas distintas aisladas del tensioactivo pulmonar se denominan las proteínas surfactantes A, B, C y D. La SP A (28 - 36 kDa) y la SP D (43 kDa) son proteínas colagenosas de unión a carbohidratos, mientras que la SP B (8 - 9 kDa) y la SP C (4 kDa) son proteínas no colagenosas hidrófobas. SP C es un fragmento de una proteína precursora mucho más grande, de 21 kDa. El precursor contiene una región extremadamente hidrófoba de 34 aminoácidos que comprende la mayor parte del SP C maduro, y un dominio único de poli-valina.
Immunogen
Proteína recombinante etiquetada con GST que corresponde a la región N-terminal de la proteína C prosurfactante (proSP-C) humana.
Application
  • Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): una dilución 1:500 de un lote representativo detectó la proteína C prosurfactante (ProSP-C) en lisado de tejido pulmonar de ratón y fragmento de proteína C prosurfactante fusión-GST.
  • Análisis ELISA: una dilución 1:50 000 de un lote representativo detectó el fragmento de proteína C prosurfactante de fusión a GST.
  • Análisis mediante inmunohistoquímica (parafina): una dilución 1:2 000 de un lote representativo detectó la proteína C prosurfactante (ProSP-C) en cortes de tejido pulmonar de ratón.
  • Nota: El usuario debe determinar las diluciones de trabajo óptimas ya que las muestras y las condiciones experimentales pueden variar con el usuario final.
Categoría de investigación
Metabolismo
Este anti-proteína C prosurfactante policlonal de conejo (proSP-C), número de ref. AB3786 está probado para ser utilizado en Western Blotting, inmunohistoquímica (parafina) y ELISA, para la detección de la proteína C prosurfactante (proSP-C).
Subcategoría de investigación
Iones y canales de transporte
Biochem/physiol Actions
Reacciona fuertemente con el proSP-C de humanos y ratones. Inmunoprecipita la proteína de 21 kDa así como los intermedios de procesamiento de P.M. 26 kDa, 21 kDa, 16 kDa y 14 kDa. La preincubación del antisuero con la proteína de fusión provoca la ablación de la inmunotinción. En tejidos humanos, inmunotiñe las células alveolares de tipo II en pulmón sano. El anticuerpo reconoce también la forma aberrante del proSP-C (péptido de 6-12 kDa) que se encuentra en BAL y en el material de proteinosis alveolar en cortes de muestras pulmonares de pacientes humanos con carencia hereditaria de SP-B. En tejido de ratón, inmunotiñe las células alveolares de tipo II en pulmón sano.
Se espera reacción cruzada con la humana.
Physical form
Anticuerpo policlonal de conejo en suero con azida sódica al 0,05 %.
Sin purificar
Preparation Note
Estable a -20ºC en alícuotas no diluidas durante un máximo de doce meses después de la fecha de recepción. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación.
Analysis Note
Evaluada mediante inmunoelectrotransferencia en lisados de tejido pulmonar de rata. Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): una dilución 1:500 de este anticuerpo detectó la proteína C prosurfactante (Prosp-C) en lisado de tejido pulmonar de rata.
Control
Células epiteliales pulmonares de ratón.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Sustituye a: 07-647
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Still not finding the right product?
o
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c