07-544
Anti-phospho-nNOS/NOS I (Ser1417) Antibody
Upstate®, from rabbit
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human, rat
envase
antibody small pack of 25 μg
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgG
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pSer1417)
Información sobre el gen
human ... NOS1(4842)
rat ... Nos1(24598)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Oxidative Stress
Calidad
Descripción de destino
Forma física
Otras notas