Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
2
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlebiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, rat
concentration
0.5 mg/mL
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Nos1(18125)
rat ... Nos1(24598)
General description
El óxido nítrico (NO) es un radical libre inorgánico y gaseoso que transporta una variedad de mensajes entre las células. nNOS/NOS I, también conocido como NC-NOS, O NOS tipo I, o NOS neuronal o peptidil-cisteína S-nitrosilasa NOS1 y bNOS produce óxido nítrico (NO) que es una molécula mensajera con diversas funciones en todo el organismo. En el cerebro y el sistema nervioso periférico, el NO muestra muchas propiedades de un neurotransmisor. Se ha sugerido que el NOS I tiene actividad nitrosilasa y que interviene en la S-nitrosilación de la cisteína de proteínas citoplásmicas específicas como la SRR. La vasorelajación, la neurotransmisión y la citotoxicidad pueden potenciarse a través de la respuesta celular al NO La producción de NO está mediada por miembros de la familia de la óxido nítrico sintasa (NOS). La NOS cataliza la oxidación de la L-arginina para producir L-citrulina y NO. Se han clonado dos isoformas constitutivas, la NOS de células cerebrales o neuronales (b o nNOS, tipo I) y la NOS de células endoteliales (eNOS, tipo III) y una isoforma inducible (iNOS, tipo II). Citocinas como el interferón gamma (IFN), el factor de necrosis tumoral (TNF), la interleucina-1 y 2, y los lipopolisacáridos (LPS) causan un aumento en el ARNm de la iNOS, la proteína, y un aumento de los niveles de actividad. Los agentes estimulantes de la proteína cinasa C tienen el mismo efecto sobre la actividad iNOS. La iNOS humana está regulada por calcio/calmodulina (en contraste con la NOS2 de ratón).
~165 kDa observados. En algunos lisados celulares pueden observarse bandas no caracterizadas.
Immunogen
Epítopo: Cerca del N-terminal
Péptido lineal conjugado con KLH que corresponde a cerca del extremo terminal N de nNOS/NOS I de rata.
Application
Análisis mediante inmunohistoquímica: Una dilución 1:2 000 de un lote representativo detectó nNOS/NOS I en los tejidos del cerebelo y corteza cerebral de rata, así como en los tejidos del hipocampo y del tálamo de ratón.
Categoría de investigación
Apoptosis y cáncer
Apoptosis y cáncer
El anticuerpo anti-nNOS/NOS I es un anticuerpo contra nNOS/NOS I que se utiliza en inmunotransferencia Western e IHC (parafina).
Subcategoría de investigación
Enfermedades neurodegenerativas
Enfermedades neurodegenerativas
Physical form
Policlonal de conejo purificado en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Purificado por afinidad
Preparation Note
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en preparación microsómica cerebral de rata.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia: Una dilución 1:500 de este anticuerpo detectó nNOS/NOS I en 10 µg de preparación microsómica cerebral de rata.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia: Una dilución 1:500 de este anticuerpo detectó nNOS/NOS I en 10 µg de preparación microsómica cerebral de rata.
Other Notes
Sustituye a: 07-571
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?