Key Documents
05-710
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-NG2 , clon 132.38
clone 132.38, Upstate®, from mouse
Sinónimos:
Anti-CSPG4A, Anti-HMW-MAA, Anti-MCSP, Anti-MCSPG, Anti-MEL-CSPG, Anti-MSK16, Anti-NG2
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
132.38, monoclonal
species reactivity
rat, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Cspg4(121021)
rat ... Cspg4(81651)
Specificity
Reconoce el NG2.
Immunogen
Células HEK293 que expresan una forma truncada integral de membrana de NG2 que consiste en los aminoácidos 1592-2222
Application
Categoría de investigación
Neurociencia
El anticuerpo anti-NG2, clon 132.38, detecta el nivel de NG2 y se ha publicado y validado para utilizar en IH y WB.
Se prevé reactividad cruzada con ratón.
Subcategoría de investigación
Marcadores neuronales y de la glía
Quality
Evaluada habitualmente mediante inmunotransferencia en una preparación de cerebro completo de rata
Target description
~270-300 kDa
Physical form
Inmunoglobulina purificada en proteína A en Tris-glicina 0,1 M pH 7,4, NaCl 0,15M, azida sódica al 0,05% como conservante.
Presentación: Purificada
Proteína G purificada
Storage and Stability
Mantener durante 2 años a -20°C desde la fecha de envío. Distribuir en alícuotas para evitar congelaciones y descongelaciones repetidas. Para la recuperación máxima del producto, debe centrifugarse el vial original después de descongelar y antes de retirar la tapa.
Analysis Note
Control
Tejido cerebral
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Optional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
Visite la Librería de documentos
J M Levine et al.
Trends in neurosciences, 24(1), 39-47 (2001-02-13)
Adult oligodendrocyte precursor cells (OPCs) make up around 5-8% of the glial cell population in the CNS. Their function in the undamaged CNS is largely unknown, but their processes are in contact with nodes of Ranvier and synapses, suggesting a
Sandra Stelzer et al.
BMC neuroscience, 11, 27-27 (2010-02-27)
Junctional adhesion molecule-A (JAM-A) is an adhesive protein expressed in various cell types. JAM-A localizes to the tight junctions between contacting endothelial and epithelial cells, where it contributes to cell-cell adhesion and to the control of paracellular permeability. So far
Yvonne M Ughrin et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 23(1), 175-186 (2003-01-07)
The NG2 chondroitin sulfate proteoglycan, an integral membrane proteoglycan, inhibits axon growth from cerebellar granule neurons and dorsal root ganglia (DRG) neurons in vitro. The extracellular domain of the NG2 core protein contains three subdomains: an N-terminal globular domain (domain
Stuart William Smith et al.
Nephron, 131(4), 265-277 (2015-12-04)
Tissue fibrosis and microvascular rarefaction are hallmarks of progressive renal disease. CD248 is a transmembrane glycoprotein expressed by key effector cells within the stroma of fibrotic kidneys including pericytes, myofibroblasts and stromal fibroblasts. In human disease, increased expression of CD248
Marijana Miljkovic-Licina et al.
Molecular cancer therapeutics, 11(12), 2588-2599 (2012-09-25)
Antiangiogenic drugs have been used as anticancer agents to target tumor endothelial cells or pericytes. Because of limited efficacy of the current monotherapies, there is a strong demand for the dual targeting of endothelial cells and pericytes. Here, we identify