Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, mouse, rat, bovine, pig
Application:
ICC, IHC (p), WB
Citations:
333
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
Anticuerpo anti-proteína gliofibrilar ácida, Chemicon®, from chicken
biological source
chicken
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse, rat, bovine, pig
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GFAP(2670)
General description
55 kDa
La proteína gliofibrilar ácida (GFAP) es un filamento intermedio de clase III. Los filamentos intermedios de tipo III contienen tres dominios, el más conservado de los cuales es el dominio varilla. La secuencia específica que codifica esta región de la proteína puede diferir entre los diferentes genes del filamento intermedio para las proteínas de tipo III, pero la estructura de la proteína está muy conservada. La GFAP es el principal constituyente de los filamentos intermedios de los astrocitos y sirve como marcador específico para distinguir los astrocitos diferenciados de otras células gliales durante el desarrollo del sistema nervioso central. La GFAP también se encuentra en el epitelio del cristalino, las células Kupffer del hígado, en algunas células de tumores salivares; también se ha comunicado en eritrocitos.
Immunogen
GFAP bovina purificada.
Application
Este anticuerpo anti-proteína gliofibrilar ácida se ha validado para su utilización en IC, IH, IH(P) y WB para la detección de la GFAP.
Inmunohistoquímia (parafina):
Imágenes representativas de un lote anterior. Imágenes de tinción optima con recuperación de epítopos en tampón citrato: Cerebro humano.
Inmunocitoquímica:
1:200 - 1:1000 en células en cultivo de tejido fijado durante 1 minuto en formalina al 3,7 % y 1 minuto en metanol -20°C.
Transferencia western:
1:100-1:500 utilizando ECL. Reconoce una banda de 55 kDa. También puede reaccionar con una banda de 50 kDa.
Inmunohistoquímica:
1:100-1:500 en cortes de tejido congelado. El fijador sugerido es el paraformaldehído al 4 %.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
PATRÓN DE TINCIÓN:
El anticuerpo tiñe los filamentos citoplásmicos claramente definidos de las células de la astrología en cultivo de tejido. Tiñe las prolongaciones de los astrocitos en cortes de tejido cerebral.
Imágenes representativas de un lote anterior. Imágenes de tinción optima con recuperación de epítopos en tampón citrato: Cerebro humano.
Inmunocitoquímica:
1:200 - 1:1000 en células en cultivo de tejido fijado durante 1 minuto en formalina al 3,7 % y 1 minuto en metanol -20°C.
Transferencia western:
1:100-1:500 utilizando ECL. Reconoce una banda de 55 kDa. También puede reaccionar con una banda de 50 kDa.
Inmunohistoquímica:
1:100-1:500 en cortes de tejido congelado. El fijador sugerido es el paraformaldehído al 4 %.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
PATRÓN DE TINCIÓN:
El anticuerpo tiñe los filamentos citoplásmicos claramente definidos de las células de la astrología en cultivo de tejido. Tiñe las prolongaciones de los astrocitos en cortes de tejido cerebral.
Biochem/physiol Actions
No se han ensayado otras especies todavía.
Proteína gliofibrilar ácida (GFAP). Reacciona tanto con la proteína nativa como con la recombinante.
Se prevé que experimente reacción cruzada con bovino y porcino.
Physical form
Anticuerpo policlonal de pollo purificado en disolución tampón que contiene PBS con acida sódica al 0,02 %.
Preparation Note
Estable durante 1 año a -20°C en alícuotas no diluidas desde la fecha de recepción. No conservar en un congelador sin escarcha.
Recomendaciones de manipulación:
Tras la primera descongelación, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y guárdelo a -20°C. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto.
Recomendaciones de manipulación:
Tras la primera descongelación, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y guárdelo a -20°C. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto.
Analysis Note
Control
Astrocitos, astrocitomas, células madre neuronales
Astrocitos, astrocitomas, células madre neuronales
Evaluado sistemáticamente mediante transferencia Western en lisados cerebrales de ratón.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia: Una dilución 1:1000 de este lote detectó proteína gliofibrilar ácida en 10 μg de lisados de cerebro de ratón.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia: Una dilución 1:1000 de este lote detectó proteína gliofibrilar ácida en 10 μg de lisados de cerebro de ratón.
Other Notes
Sustituye a: 04-1031; 04-1062
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anticuerpo anti-proteína gliofibrilar ácida
— o —
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?