Documentos clave
05-361
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-NFκB p52
Upstate®, from mouse
Sinónimos:
DNA-binding factor KBF2, Lymphocyte translocation chromosome 10, Oncogene Lyt-10, nuclear factor of kappa light chain gene enhancer in B-cells 2, nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells 2, nuclear factor of kappa light polypept
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
electrophoretic mobility shift assay: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotype
IgG2a
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
General description
El factor de transcripción NFκB se identificó originalmente como un complejo proteico compuesto por una subunidad de unión al ADN y una proteína asociada. La subunidad de unión al ADN está funcionalmente relacionada con c-Rel p75 y Rel B p68. La subunidad p50 se creía en un principio que era una proteína funcionalmente única derivada del amino terminal de un precursor designado como p105. Se ha aislado un ADNc que codifica una subunidad alternativa del NFκB de unión al ADN. Se sintetiza como una proteína que se expresa en una variedad de tipos celulares y, como la p105, experimenta una escisión para generar su subunidad NFκB; en este caso una proteína denominada p52 (antes conocida como p49). Al contrario que la p50 derivada de la p105, la p52 actúa en sinergia con la p65 para estimular el potenciador del VIH en células de Jurkat transfectadas transitoriamente.
Specificity
Este anticuerpo reconoce la subunidad p52 del NFκB y su precursor p100.
No experimenta reacción cruzada con ratones o ratas; se desconoce la reactividad cruzada con otras especies.
Immunogen
Proteína de fusión GST que corresponde a los aminoácidos 1-444 de la subunidad NFκB p52 humana (Schmidt, R., 1991;Bours, V., 1992).
Application
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
El anticuerpo anti-NFκB p52 es un anticuerpo monoclonal de ratón para la detección del NFκB p52, también conocido como factor de unión al ADN KBF2, cromosoma 10 de translocación linfocitaria y oncogén Lyt-10, y ha sido validado en EMSA, IP y WB.
Inmunoprecipitación:
4 µg de un lote anterior produjo inmunoprecipitación de NFκB p52 y su precursor p100 de 500 µg de extracto nuclear de lisado de células HeLa.
Análisis de retardo en gel:
En un lote anterior de este anticuerpo se utilizaron 2 µg por análisis de retardo en gel (Bours, V., 1993).
Subcategoría de investigación
Factores de transcripción
Quality
Evaluada de forma sistemática mediante inmunotransferencia en extracto nuclear de HeLa o en células Raji humanas, pero no en lisados de células 3T3/A31 de ratón y de células PC 12 de rata
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB):
0.5-2 µg/ml de este lote detectaron el NFκB p52 y su precursor p100 en extracto nuclear HeLa. Un lote anterior detectó el NFκB p52 y su precursor p100 en células Raji humanas, pero no en lisados de células 3T3/A31 de ratón y de células PC 12 de rata. Muy recomendado para inmunotransferencia Western.
Target description
52 kDa; precursor de 100 kDa
Physical form
Cromatografía de proteínas G.
IgG2a monoclonal de ratón purificada en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 0,15 mM, azida sódica al 0,05 %.
Presentación: Purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año a -20°C desde la fecha de recepción.
Recomendaciones de manipulación:
Tras su recepción, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y guárdelo a -20°C. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto.
Analysis Note
Control
Control de antígeno positivo: Nº ref. 12-303, lisado de células Jurkat.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Optional
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Mary Pulvino et al.
Blood, 120(8), 1668-1677 (2012-07-14)
Diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL), the most common type of non-Hodgkin lymphoma, remains a partially curable disease. Genetic alterations affecting components of NF-κB signaling pathways occur frequently in DLBCL. Almost all activated B cell-like (ABC) DLBCL, which is the least
Alternative splicing variants of IkappaB beta establish differential NF-kappaB signal responsiveness in human cells
Hirano, F., et al
Molecular and cellular biology, 18, 2596-2607 (1998)
TNF Receptor-Associated Factor 1 is a Major Target of Soluble TWEAK.
Carmona Arana, JA; Seher, A; Neumann, M; Lang, I; Siegmund, D; Wajant, H
Frontiers in Immunology null
CD28 delivers a unique signal leading to the selective recruitment of RelA and p52 NF-kappaB subunits on IL-8 and Bcl-xL gene promoters.
Marinari, B; Costanzo, A; Marzano, V; Piccolella, E; Tuosto, L
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Tumor-derived p53 mutants induce NF-kappaB2 gene expression.
Scian, MJ; Stagliano, KE; Anderson, MA; Hassan, S; Bowman, M; Miles, MF; Deb, SP; Deb, S
Molecular and cellular biology null