Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
1D6, monoclonal
Application:
ICC, IP, WB
Citations:
180
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlebiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
1D6, monoclonal
species reactivity
Saccharomyces cerevisiae, bovine, rabbit, rat, Xenopus, mouse, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PPP2CA(5515)
General description
36 kDa
La proteína fosfatasa de serina/treonina tipo 2 (PP2A) es un trímero compuesto por una subunidad catalítica C y dos subunidades reguladoras (A y B); se han encontrado muchas isoformas de las subunidades A y B. La PP2A tiene una elevada actividad específica contra la subunidad α de la fosforilasa cinasa y es insensible al inhibidor-2. La PP2A se distingue de la PP2B/calcineurina y la PP2C por su actividad parcial en ausencia de cationes divalentes, y por su elevada sensibilidad a la inhibición por el ácido okadaico. También se cree que es el principal modulador reductor de las cascadas de cinasas de serina y treonina. La PP2B requiere Ca2+/calmodulina para su actividad, y es un activador de los factores de transcripción NFAT. La PP2C requiere Mg2+, pero es insensible al ácido okadaico, la microcistina LR o al inhibidor de la calmodulina trifluoperazina.
Immunogen
Epítopo: aminoácidos 295-309
Un péptido sintético de 16 residuos (C-RGEPHVTRRTPDYFL) correspondiente a los aminoácidos 295-309 de la subunidad catalítica de 36 kDa de la proteína fosfatasa 2A (PP2A) humana. Clon 1D6.
Application
Categoría de investigación
Señalización
Neurociencia
Señalización
Neurociencia
Detección de la PP2A utilizando este anticuerpo anti-PP2A, subunidad C, clon 1D6 validado para utilizar en IC, IP y WB.
Inmunoprecipitación:
4 µg de un lote anterior provocó la inmunoprecipitación de la PP2A de 500 µg de lisado RIPA de células A431. Nota: se ha comunicado que este anticuerpo no bloquea la actividad de fosfatasa.
Inmunocitoquímica:
5-10 µg/ml de un lote anterior de este anticuerpo demostró inmunotinción positiva para PP2A en células A431 fijadas durante 10 minutos con paraformaldehído al 4 % en PBS.
4 µg de un lote anterior provocó la inmunoprecipitación de la PP2A de 500 µg de lisado RIPA de células A431. Nota: se ha comunicado que este anticuerpo no bloquea la actividad de fosfatasa.
Inmunocitoquímica:
5-10 µg/ml de un lote anterior de este anticuerpo demostró inmunotinción positiva para PP2A en células A431 fijadas durante 10 minutos con paraformaldehído al 4 % en PBS.
Subcategoría de investigación
Neurotransmisores y receptores
Enfermedades neurodegenerativas
Neurotransmisores y receptores
Enfermedades neurodegenerativas
Biochem/physiol Actions
Este anticuerpo reconoce la subunidad catalítica PP2A, Pm 36 kDa.
Physical form
Cromatografía en proteína A
IgG2bκ monoclonal de ratón purificada en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 0,15 mM y azida sódica al 0,05 %. Disolución congelada.
Presentación: Purificada
Preparation Note
Estable durante 1 año a -20ºC desde la fecha de recepción. Distribuir en alícuotas para evitar congelaciones y descongelaciones repetidas. Para la recuperación máxima del producto, debe centrifugarse el vial original después de descongelar y antes de retirar la tapa.
Analysis Note
Control
Control de antígeno positivo: Nº de referencia 12-301, lisado de células A431 no estimuladas. Agregue 2,5 µl de 2-mercaptoetanol/100 µl de lisado y déjelo hervir durante 5 minutos para reducir la preparación. Cargue 20 µg del lisado reducido por carril para minigeles.
Control de antígeno positivo: Nº de referencia 12-301, lisado de células A431 no estimuladas. Agregue 2,5 µl de 2-mercaptoetanol/100 µl de lisado y déjelo hervir durante 5 minutos para reducir la preparación. Cargue 20 µg del lisado reducido por carril para minigeles.
Evaluada habitualmente mediante inmunoelectrotransferencia en lisados de células A431 humanas o 3T3/NIH murinas en RIPA.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB):
0.5-2 µg/ml de este lote detectaron la PP2A en lisados de células A431 humanas y anteriormente en lisados RIPA de células murinas 3T3.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB):
0.5-2 µg/ml de este lote detectaron la PP2A en lisados de células A431 humanas y anteriormente en lisados RIPA de células murinas 3T3.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
¿Qué está pasando?
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?