Documentos clave
MABF81
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-ROR gamma T, clon 6F3.1
Anti-ROR gamma T Antibody, clone 6F3.1
clone 6F3.1, from mouse
Sinónimos:
Nuclear receptor ROR-gamma, Nuclear receptor RZR-gamma, Nuclear receptor subfamily 1 group F member 3, Retinoid-related orphan receptor-gamma
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
6F3.1, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... RORC (6097)
General description
El receptor-gamma t huérfano relacionado con retinoides (RORγT) es una de las dos isoformas RORγ que pertenecen a la familia de receptores hormonales nucleares y contiene un único dominio de unión al ADN del receptor nuclear. El RORγT es un regulador negativo de la expresión de TNFDF6/FASL y la producción de IL2 por las células T. La aumento de RORγT es un requisito para la diferenciación de las células TH17. La inhibición de RORγT es inducida por la interacción de TGF-β’s con Foxp3. La expresión se observa principalmente en timocitos inmaduros y, durante el desarrollo fetal, se encuentra exclusivamente en células inductoras linfoides (LTi).
Immunogen
Proteína recombinante etiquetada con GST que corresponde a la ROR gamma T humana.
Application
Análisis mediante inmunohistoquímica: una dilución de 1:50 de este anticuerpo detectó ROR gamma T en tejidos hepáticos humanos sanos.
Categoría de investigación
Inflamación e inmunología
Este anticuerpo anti-ROR gamma T, clon 6F3.1, está validado para utilizar en WB e IH para la detección de la ROR gamma T.
Subcategoría de investigación
Mecanismos de la inflamación y autoinmunitarios
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de células T47D.
Análisis mediante inmunotransferencia Western: 1 µg/ml de este anticuerpo detectó el ROR gamma T en 10 µg de lisado de células T47D.
Target description
~55 kDa observados. Pueden observarse dos isoformas a ~55 y 58 kDa en algunos lisados celulares.
Physical form
IgG2bκ monoclonal de ratón purificada en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con acida sódica al 0,05%.
Presentación: Purificada
Proteína G purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Lisado de células T47D
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Optional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Yared Hailemichael et al.
Cancer cell, 40(5), 509-523 (2022-05-11)
Immune checkpoint blockade (ICB) therapy frequently induces immune-related adverse events. To elucidate the underlying immunobiology, we performed a deep immune analysis of intestinal, colitis, and tumor tissue from ICB-treated patients with parallel studies in preclinical models. Expression of interleukin-6 (IL-6)
D Croxatto et al.
Mucosal immunology, 9(6), 1372-1383 (2016-02-26)
Innate lymphoid cells (ILCs) have a central role in innate defenses against pathogens, lymphoid organogenesis, and tissue remodeling. They have been detected in human decidua, however, their role in this tissue remains unclear. Successful pregnancy requires an early inflammatory phase
Joan Gil et al.
Biomedicines, 10(2) (2022-02-26)
Acromegaly is caused by excess growth hormone (GH) produced by a pituitary tumor. First-generation somatostatin receptor ligands (SRLs) are the first-line treatment. Several studies have linked E-cadherin loss and epithelial-mesenchymal transition (EMT) with resistance to SRLs. Our aim was to
Gabriela Venicia Araujo Flores et al.
Parasite immunology, 42(11), e12772-e12772 (2020-07-01)
Skin lesions in nonulcerated cutaneous leishmaniasis (NUCL) caused by Leishmania (L.) infantum chagasi are characterized by a mononuclear inflammatory infiltrate in the dermis, which is composed mainly of lymphocytes, followed by macrophages, few plasma cells and epithelioid granulomas with mild
Paolo Carrega et al.
Nature communications, 6, 8280-8280 (2015-09-24)
Tertiary lymphoid structures (TLSs) are a common finding in non-small cell lung cancer (NSCLC) and are predictors of favourable clinical outcome. Here we show that NCR(+) innate lymphoid cell (ILC)-3 are present in the lymphoid infiltrate of human NSCLC and
Questions
Reviews
Active Filters
  1. Boston, MA
    • Review 1
    • Votes 0
    1 out of 5 stars.
    Absolutely no specific staining
    As you can see in the example image, this just stains every nucleus. That's not what you expect in liver, and that's not what you expect in pretty much any tissue. Not sure why we bought this one, but we definitely won't be buying it again.
    Helpful?
    1. Response from MilliporeSigma:
      Thank you for your review!
      The image on this product detail page is a representative image in Formalin Fixed Paraffin Embedded (FFPE) normal human liver tissue, prepared using heat-induced epitope retrieval (HIER). Immunostaining was performed using a 1:50 dilution of the antibody. Reactivity was detected using an Anti-Mouse secondary antibody and HRP-DAB. Positive staining was observed in hepatocytes from normal human liver tissue.
      We encourage customer who experience problems with our products to call or email us for addiitonal technical support. Please visit https://www.sigmaaldrich.com/US/en/support/customer-support to submit a Product Technical Inquiry.