Documentos clave
04-147
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-ASC, clon 2EI-7
clone 2EI-7, from mouse
Sinónimos:
Caspase recruitment domain-containing protein 5, PYD and CARD domain containing, PYD and CARD domain-containing protein, Target of methylation-induced silencing 1, apoptosis-associated speck-like protein containing a CARD, caspase recruitment domain prot
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2EI-7, monoclonal
reactividad de especies
mouse
reactividad de especies (predicha por homología)
human (based on 100% sequence homology)
técnicas
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PYCARD(29108)
Descripción general
La apoptosis está regulada por moléculas que contienen el dominio de muerte (DD) y/o el dominio de reclutamiento de la caspasa (CARD) y una familia de proteasas caspasa. Los reguladores de la muerte celular que contienen el dominio CARD son RAIDD, RICK, Bcl10, Apaf-1, ARC, caspasa-2 y caspasa-9. En humanos y ratón se ha identificado una nueva proteína que contiene el dominio CARD, que se han denominado ASC y TMS1. La expresión irregular de ASC/TMS1 indujo apoptosis a través de la activación de la caspasa-9 e inhibió la supervivencia de las células de cáncer de mama humano. La sobreexpresión de ASC/TMS1 indujo la fragmentación del ADN. ASC/TMS1 se expresan en una variedad de tejidos humanos y murinos.
Especificidad
Este anticuerpo reconoce la ASC.
Inmunógeno
ASC recombinante humano de longitud completa.
Epítopo: desconocido
Aplicación
Categoría de investigación
Inflamación e inmunología
Detección de ASC utilizando con este anticuerpo anti-ASC, clon 2EI-7, validado para utilizar en WB, FC.
Subcategoría de investigación
Apoptosis - Adicional
Calidad
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de tejido esplénico de ratón.
Análisis mediante inmunotransferencia western: 0,5 µg/ml de este anticuerpo detectó la ASC en lisado de tejido esplénico de ratón.
Descripción de destino
~22 kDa
Forma física
IgG1κ monoclonal de ratón purificada en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4, NaCl 150 mM) con acida sódica al 0,05 %.
Presentación: Purificada
Proteína G purificada
Almacenamiento y estabilidad
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Nota de análisis
Control
Lisado de tejido esplénico de ratón
Otras notas
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Sonal Khare et al.
Nature immunology, 15(4), 343-353 (2014-02-18)
The innate immune system responds to infection and tissue damage by activating cytosolic sensory complexes called 'inflammasomes'. Cytosolic DNA is sensed by AIM2-like receptors (ALRs) during bacterial and viral infections and in autoimmune diseases. Subsequently, recruitment of the inflammasome adaptor
Wei Zhu et al.
Neuroscience, 343, 77-84 (2016-12-08)
Lipopolysaccharide (LPS) might affect the central nervous system by causing neuroinflammation, which subsequently leads to brain damage and dysfunction. In this study, we evaluated the role of nod-like receptor pyrin domain-containing protein 3 (NLRP3) inflammasome activation in long-term behavioral alterations
Tiantian Tang et al.
Nature communications, 8(1), 202-202 (2017-08-06)
The NLRP3 inflammasome can sense different pathogens or danger signals, and has been reported to be involved in the development of many human diseases. Potassium efflux and mitochondrial damage are both reported to mediate NLRP3 inflammasome activation, but the underlying
Sung-Soo Jung et al.
American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology, 308(10), L1058-L1067 (2015-03-15)
Inflammasomes are cytosolic protein complexes that promote the cleavage of caspase-1, which leads to the maturation and secretion of proinflammatory cytokines, including interleukin-1β (IL-1β) and IL-18. Among the known inflammasomes, the nucleotide-binding domain, leucine-rich-containing family, pyrin domain-containing-3 (NLRP3)-dependent inflammasome is
Teneema Kuriakose et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 200(4), 1489-1495 (2018-01-13)
Innate immune sensing of influenza A virus (IAV) induces activation of various immune effector mechanisms, including the nucleotide and oligomerization domain, leucine-rich repeat-containing protein family, pyrin domain containing 3 (NLRP3) inflammasome and programmed cell death pathways. Although type I IFNs