Quality Segment
assay
≥85% (HPLC)
form
powder
mp
163-180 °C
solubility
methanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to yellow
antibiotic activity spectrum
fungi, yeast
mode of action
cell membrane | interferes
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCC(O)C1C(O)CC(O)CC(O)CC(O)CC(O)CC(O)CC(O)C(C)=C\C=C\C=C\C=C\C=C\C(O)C(C)OC1=O
InChI
1S/C35H58O11/c1-4-5-11-16-31(42)34-33(44)22-29(40)20-27(38)18-25(36)17-26(37)19-28(39)21-32(43)23(2)14-12-9-7-6-8-10-13-15-30(41)24(3)46-35(34)45/h6-10,12-15,24-34,36-44H,4-5,11,16-22H2,1-3H3/b7-6+,10-8+,12-9+,15-13+,23-14-
InChI key
IMQSIXYSKPIGPD-BWJOQPJXSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Contenido relacionado
Product Information Sheet
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| F4767-1MG | 04061838446060 |
| F4767-5MG | 04061832947563 |