Merck
C-223
7-Hydroxy cannabidiol-D3 (7-OH-CBD-D3) solution
100 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H27D3O3
Peso molecular:
333.48
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
certified reference material
Quality Segment
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL in methanol
application(s)
cannabis testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC1=CC(CCCCC([2H])([2H])[2H])=CC(O)=C1C2C(C(C)=C)CCC(CO)=C2
InChI
1S/C21H30O3/c1-4-5-6-7-15-11-19(23)21(20(24)12-15)18-10-16(13-22)8-9-17(18)14(2)3/h10-12,17-18,22-24H,2,4-9,13H2,1,3H3/i1D3
InChI key
ZELUXPWDPVXUEI-FIBGUPNXSA-N
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos diana
Eyes
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
¿Qué está pasando?
WGK 2
Punto de inflamación (°F)
51.8 °F
Punto de inflamación (°C)
11 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)