Merck
P6775
Palmitoleoyl coenzyme A lithium salt
~90%
Sinónimos:
cis-9-Hexadecenoyl Coenzyme A
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C37H64N7O17P3S
Número CAS:
Peso molecular:
1003.93
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
~90%
Quality Segment
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
([Li].C(CCCCCCC\C=C/CCCCCC)(=O)SCCNC(CCNC([C@@H](C(COP(OP(OC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@@H](O1)N1C=NC=2C(N)=NC=NC12)O)OP(=O)(O)O)(=O)O)(=O)O)(C)C)O)=O)=O)
InChI
1S/C37H64N7O17P3S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-28(46)65-21-20-39-27(45)18-19-40-35(49)32(48)37(2,3)23-58-64(55,56)61-63(53,54)57-22-26-31(60-62(50,51)52)30(47)36(59-26)44-25-43-29-33(38)41-24-42-34(29)44/h9-10,24-26,30-32,36,47-48H,4-8,11-23H2,1-3H3,(H,39,45)(H,40,49)(H,53,54)(H,55,56)(H2,38,41,42)(H2,50,51,52)/b10-9+
InChI key
QBYOCCWNZAOZTL-MDZDMXLPSA-N
Application
Coenzyme A functions as an acyl group carrier, acetyl-CoA. Palmitoleoyl coenzyme A (Palmitoleoyl-CoA) may be used in comparative long chain fatty acyl-CoA studies such as the effects of long-chain acyl-coenzyme A esters on cardiac K(ATP) channels and lipotoxic footprinting.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)