Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C39H68N7O17P3S
Número CAS:
Peso molecular:
1031.98
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41106305
Form:
powder
Assay:
≥90% (HPLC)
Solubility:
H2O: soluble-50 mg/mL, clear, colorless
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
solubility
H2O: soluble-50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
Application
Coenzyme A functions as an acyl group carrier, acetyl-CoA. Oleoyl coenzyme A (Oleoyl-CoA) may be used to study the specificity and kinetics of enzymes such as acyl-coenzyme A:cholesterol acyltransferase 1 (ACAT1) involved in long chain fatty acid cholesterol esterification.
Biochem/physiol Actions
Oleoyl-CoA is an important substrate, that is essential for the biosynthesis of 1-Alkyl-2,3-diacylglycerol (ADG) and very long chain monounsaturated fatty acids of harderian gland (HG) 1-alkyl-2,3-diacylglycerol.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?