870430O
Avanti
C20:4 anandamide (AEA)
Avanti Research™ - A Croda Brand 870430O
Sinónimos:
5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoylethanolamide
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
envase
pkg of 1 × 5 mg (870430O-5mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 870430O
tipo de lípido
bioactive lipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)NCCO
InChI
1S/C22H37NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22(25)23-20-21-24/h6-7,9-10,12-13,15-16,24H,2-5,8,11,14,17-21H2,1H3,(H,23,25)/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
Clave InChI
LGEQQWMQCRIYKG-DOFZRALJSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)