870336C
Avanti
Soy PS
Avanti Research™ - A Croda Brand 870336C
Sinónimos:
L-α-phosphatidylserine (Soy, 99%) (sodium salt)
Formulario
liquid
envase
pkg of 1 × 2.5 mL (870336C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (870336C-200mg)
pkg of 5 × 4 mL (870336C-500mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 870336C
concentración
10 mg/mL (870336C-25mg)
25 mg/mL (870336C-200mg)
25 mg/mL (870336C-500mg)
tipo de lípido
phosphoglycerides
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C40H74NO10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-39(43)51-36(34-49-52(46,47)50-35-37(41)40(44)45)33-48-38(42)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2;/h11,13,17-18,36-37H,3-10,12,14-16,19-35,41H2,1-2H3,(H,44,45)(H,46,47);/q;+1/p-1/b13-11-,18-17-;/t36-,37+;/m1./s1
Clave InChI
WPLLCKLCLMRAPV-WHVRKWPVSA-M
Descripción general
Aplicación
- as standard and in the preparation of calibration curve for liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS)[1]
- in the preparation of lipid bilayer disks[3]
- as a substrate to determine the interaction of anionic lipids with Clostridium sordellii lethal toxin-N terminal catalytic domain (TcsL-cat)[2]
- in the preparation of liposomes mimicking the inner mitochondrial membrane[4]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Liver,Kidney, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)