860131P
Avanti
GM2 Sphingosine (d18:1)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
GM2 Ganglioside (GalNAcb1,4(Neu5Aca2,3)Galb1,4Glcb-Sphingosine(d18:1))
About This Item
Productos recomendados
biological source
synthetic
assay
>99 (TLC)
form
powder
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand
lipid type
sphingolipids
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@H](O)[C@H]([C@H](O[C@@H]2[C@H](O[C@@]3(C[C@H](O)[C@H]([C@H]([C@H](O)[C@H](O)CO)O3)NC(C)=O)C(O)=O)[C@@H](O)[C@H](O[C@H]4C(O)[C@@H](O)[C@H](OC[C@@H]([C@H](O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC)N)O[C@@H]4CO)O[C@@H]2CO)O[C@@H]1CO)NC(C)=O
Application
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)