Merck
855800P
Avanti
24:0 Lyso PC
1-lignoceroyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Sinónimos:
1-tetracosanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(24:0/0:0)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C32H66NO7P
Número de CAS:
Peso molecular:
607.84
Número MDL:
Código UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Ensayo
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 25 mg (855800P-25mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand 855800P
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
24:0 Lyso PC has been used as a standard for liquid chromatography with tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) analysis.
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (855800P-25mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
también adquirido normalmente con este producto
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
The peroxisomal AAA ATPase complex prevents pexophagy and development of peroxisome biogenesis disorders
Law KB, et al.
Autophagy, 13(5), 868-884 (2017)
Kelsey B Law et al.
Autophagy, 13(5), 868-884 (2017-05-20)
Peroxisome biogenesis disorders (PBDs) are metabolic disorders caused by the loss of peroxisomes. The majority of PBDs result from mutation in one of 3 genes that encode for the peroxisomal AAA ATPase complex (AAA-complex) required for cycling PEX5 for peroxisomal