100500C
Avanti
E. coli Extract Total
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
E. coli Total Lipid Extract
About This Item
Productos recomendados
Formulario
chloroform solution
envase
pkg of 2 × 20 mL (100500C-1g)
pkg of 1 × 4 mL (100500C-100mg)
pkg of 5 × 4 mL (100500C-500mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
concentración
25 mg/mL (100500C-100mg)
25 mg/mL (100500C-1g)
25 mg/mL (100500C-500mg)
tipo de lípido
lipid extracts
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Aplicación
- for solubilization of His6-tagged wtABCG2 and its steroid-binding element (SBE) mutant variants
- to prepare E. coli liposomes for liposomal content release assay
- for the determination of the phospholipid types bound to purified AdiC in DDM (n-dodecyl-β-D-maltopyranoside) and OM (n-octyl-β-D-maltopyranoside)
- in the preparation of small unilamellar vesicles (SUVs)
- as a reference standard in electrospray ionization tandem mass spectrometry (ESI-MS/MS)
- in the reconstitution of ATP-binding cassette (ABC) transporter for electron paramagnetic resonance spectroscopy studies
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Información legal
también adquirido normalmente con este producto
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Liver,Kidney
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)