852471P
Avanti
C18(Plasm) LPE
1-O-1′-(Z)-octadecenyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, powder
Sinónimos:
PE(18:1p/0:0)
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 10 mg (852471P-10mg)
pkg of 1 × 100 mg (852471P-100mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 852471P
tipo de lípido
cardiolipins
phospholipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[O-]P(OCC[N+]([H])([H])[H])(OC[C@]([H])(O)CO/C=C\CCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C23H48NO6P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-28-21-23(25)22-30-31(26,27)29-20-18-24/h17,19,23,25H,2-16,18,20-22,24H2,1H3,(H,26,27)/b19-17-/t23-/m1/s1
Clave InChI
KACDZDULGKPXHT-HIVNOOBXSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Información legal
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)