791641C
Avanti
15:0-18:1-d7-PI
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
1-pentadecanoyl-2-oleoyl(d7)-sn-glycero-3-phosphoinositol (ammonium salt)
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
liquid
envase
pkg of 1 × 1 mL (791641C-1mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
concentración
1 mg/mL (791641C-1mg)
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Aplicación
- as a component of extraction solvent for lipid isolation from biological samples[3]
- as an internal standard to spike cell lysate and to quantify lipid species using fourier transform mass spectrometry (FTMS) analysis[4]
- as an isotopically labeled lipid internal standard for correction of lipids detected in lipid droplets using shotgun mass spectrometry analysis[5]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Información legal
también adquirido normalmente con este producto
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)