284025
Diethylenetriaminepentaacetic dianhydride
98%
Sinónimos:
N,N-Bis[2-(2,6-dioxomorpholino)ethyl]glycine, DTPA anhydride, DTPA dianhydride
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
powder
mp
182-184 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC(=O)CN(CCN1CC(=O)OC(=O)C1)CCN2CC(=O)OC(=O)C2
InChI
1S/C14H19N3O8/c18-10(19)5-15(1-3-16-6-11(20)24-12(21)7-16)2-4-17-8-13(22)25-14(23)9-17/h1-9H2,(H,18,19)
Clave InChI
RAZLJUXJEOEYAM-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)