541602P
Avanti
Soy Extract Polar
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
Soybean Polar Lipid Extract
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 g (541602P-1g)
pkg of 1 × 100 mg (541602P-100mg)
pkg of 5 × 100 mg (541602P-500mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
tipo de lípido
lipid extracts
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Aplicación
- as a component of wash and elution buffer for the purification of canonical transient receptor channels (TRPC) membrane protein[3]
- in the solubilization of ryanodine receptor channel protein[4]
- in the reconstitution of Ca2+-selective transient receptor potential vanilloid subfamily member 6 channel (TRPV6) on to nanodiscs[5]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)