341602G
Avanti
L-α-Phosphatidylcholine
40% (Soy), Avanti Polar Lipids
Sinónimos:
L-α-Phosphatidylcholine (Soy-40%)
Productos recomendados
Nombre del producto
Soy PC (40%), Avanti Research™ - A Croda Brand
form
granular
packaging
pkg of 1 × 50 g (341602G-50g)
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand
lipid type
phospholipids
lipid extracts
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
Legal Information
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)