330736W
Avanti
Bile Acid SPLASH™
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
Bile Acid SPLASH™ LIPIDOMIX Quantitative Mass Spec Internal Standard
About This Item
Productos recomendados
Formulario
methanol solution
envase
pkg of 1 x 1 ea (330736W-1EA)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Características y beneficios
- Save time: pre-mixed internal standards.
- Save money: 1 vial is sufficient for 100 plasma samples.
- Exact concentrations provided for quantitative lipidomic analysis.
- Applicable to multiple MS approaches.
Envase
Información legal
Los componentes del kit también están disponibles por separado
- 330256WCholic acid-d4, Avanti Research™ - A Croda Brand 1150nMSDS
- 330278WTaurocholic acid-d4 sodium salt, Avanti Research™ - A Croda Brand 1000nMSDS
- 330277WGlycocholic acid-d4, Avanti Research™ - A Croda Brand 1150nMSDS
- 330257WDeoxycholic acid-d4, Avanti Research™ - A Croda Brand 1650nMSDS
- 330272WTaurodeoxycholic acid-d4 sodium salt, Avanti Research™ - A Croda Brand 1000nMSDS
- 330271WGlycodeoxycholic acid-d4, Avanti Research™ - A Croda Brand 1275nMSDS
- 330259WChenodeoxycholic acid-(2,2,4,4-d4), Avanti Research™ - A Croda Brand 1150nMSDS
- 330274WTaurochenodeoxycholic acid-D4 sodium salt, Avanti Research™ - A Croda Brand 1000nMSDS
- 330273WGlycochenodeoxycholic acid-d4, Avanti Research™ - A Croda Brand 3800nMSDS
- 330279WTauroursodeoxycholic acid-d4, sodium salt, Avanti Research™ - A Croda Brand 500nMSDS
- 330276WGlycoursodeoxycholic acid-D4, Avanti Research™ - A Croda Brand 600nMSDS
- 330839W3β,5α,6β-trihydroxycholanoic acid-d4, Avanti Research™ - A Croda Brand 250nMSDS
- 330258Wlithocholic acid-d4, Avanti Research™ - A Croda Brand 250nMSDS
- 330280WTaurolithocholic acid-d4 sodium salt, Avanti Research™ - A Croda Brand 250nMSDS
- 330275WGlycolithocholic acid-D4, Avanti Research™ - A Croda Brand 250nMSDS
- 330260WUrsodeoxycholic acid-d4, Avanti Research™ - A Croda Brand 300nMSDS
- 330840WCholenic acid-d4, Avanti Research™ - A Croda Brand 250nMSDS
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)