330260W
Avanti
Ursodeoxycholic acid-d4
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
5β-cholanic acid-3α,7b-diol (2,2,4,4-d4)
About This Item
Productos recomendados
assay
99% (MS)
form
methanol solution
packaging
package of 1 × 100 μg
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand
concentration
100 μg/mL in methanol
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Categorías relacionadas
Packaging
Legal Information
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
51.8 °F
flash_point_c
11 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)