Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H47NO7
Número CAS:
Peso molecular:
461.63
MDL number:
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.85
Beilstein/REAXYS Number:
4333674
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
form
powder
lipid type
sphingolipids
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC[C@H](N)[C@H](O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC)O[C@H](CO)[C@H]1O
InChI
1S/C24H47NO7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(27)18(25)17-31-24-23(30)22(29)21(28)20(16-26)32-24/h14-15,18-24,26-30H,2-13,16-17,25H2,1H3/b15-14+/t18-,19+,20?,21+,22+,23?,24+/m0/s1
InChI key
HHJTWTPUPVQKNA-JLRUQHRASA-N
Biochem/physiol Actions
Glucosylsphingosine is a cytotoxic compound. Accumulation of glucosylsphingosine in brain and other tissues occurs in patients with Gaucher disease, which is an inherited deficiency of lysosomal glucocerebrosidase, which converts glucosylsphingosine to glucose and sphingosine.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?