330258P
Avanti
Lithocholic acid-d4
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
5β;-cholanic acid-3α;-ol (2,2,4,4-d4)
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1x1 mg (330258P-1MG)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
aplicaciones
lipidomics
tipo de lípido
bile acids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@@]12[C@]([C@](CC([C@H]3O)([2H])[2H])(C)[C@@](CC2)([H])C3([2H])[2H])([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O
Clave InChI
SMEROWZSTRWXGI-POXZWENPSA-N
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)