Documentos clave
Z740627
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials crystallizing dish, without spout
capacity 50 mL, dish diam. × H 40 mm × 30 mm
Seleccione un Tamaño
6 EA
$123.000
$123.000
Fecha estimada de envío24 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
6 EA
$123.000
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
$123.000
Fecha estimada de envío24 de mayo de 2025
Materiales
borosilicate glass
envase
pack of 6 ea
capacidad
50 mL
Placa: diám. × Al
40 mm × 30 mm
Descripción general
Clear borosilicate glass crystalizing dishes, with pour spout for easy dispensing of liquids. Not graduated.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)