Acerca de este artículo
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121812
eCl@ss:
32040603
Manufacturer/tradename:
Kemtech P290170
Packaging:
pack of 1 ea
Material:
clear borosilicate glass 3.3
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlematerial
clear borosilicate glass 3.3
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Kemtech P290170
diam. × H
80 mm × 40 mm
volume
150 mL
General description
Dish, Crystallizing, With Spouts, 80X40mm, 150mL Capacity
Application
kemetch; synthware; dish; crystallizing
Features and Benefits
Organic Chemistry
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware™ Crystallizing dish with spout
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?