Documentos clave
Z699101
Pseudomonas Broth
Sinónimos:
agar and broth, agar broth, broth media
Seleccione un Tamaño
50 EA
$167.800
$167.800
Fecha estimada de envío20 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 EA
$167.800
About This Item
Código UNSPSC:
41111700
NACRES:
NB.79
$167.800
Fecha estimada de envío20 de abril de 2025
envase
pack of 50 × 2 mL
fabricante / nombre comercial
Maine Mfg 10496119
aplicaciones
food and beverages
idoneidad
Pseudomonas spp.
Descripción general
Pseudomonas aeruginosa is characterized by the production of pyocyanin (a blue green, water soluble, non-fluorescent, phenazine pigment) which is stimulated by the inclusion of magnesium chloride and potassium sulfate in the broth. Irgasan, an antimicrobial agent, selectively inhibits gram-positive and gram-negative bacteria other than pseudomonads. Glycerol both serves as an energy source and helps in the promotion of pyocyanin.
Otras notas
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)