Z567434
Wilmad® Suprasil EPR tubes
O.D. 3 mm, L 159 mm
Sinónimos:
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Productos recomendados
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Wilmad 725-PQ-159M
Longitud
159 mm
D.E.
3 mm
inclinación
76 μm
tubo diám.
3 mm
pared grosor × concentricidad × curvatura
0.48 mm × 76 μm × 76 μm
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)