As mentioned in the DESCRIPTION section of the product page, caps are included with this product.
Z272027
Wilmad® NMR tubes 5 mm diam., precision
frequency 600 MHz, L 7 in.
Sinónimos:
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
Seleccione un Tamaño
$242.400
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
$242.400
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass tube
colorless tube
Características
neck thread push fit
envase
pkg of 5 ea
fabricante / nombre comercial
Wilmad 535-PP-7
Parámetros
600 MHz frequency
Longitud
7 in.
inclinación
6 μm
concentricidad
13 μm
tubo diám.
5 mm
pared grosor
0.38 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Tubes have round bottoms and include a sandblasted marking spot for labeling samples. Tubes are thin-walled unless otherwise stated. Tubes that are 9 in. L are for making standards and for use with tip-off manifolds. Precision Wilmad NMR tubes are suitable for high field NMR spectroscopy. Caps included.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
-
do these tubes come with caps?
1 answer-