This product can be used with 5mm OD x 7” L thin wall precision NMR tubes, and the 528-PP-7 does fit into that category along with several other tubes.
Z272019
Wilmad® NMR tubes 5 mm diam., precision
frequency 500 MHz, L 7 in.
Sinónimos:
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
Seleccione un Tamaño
$175.100
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
$175.100
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass tube
colorless tube
Características
neck thread push fit
envase
pkg of 5 ea
fabricante / nombre comercial
Wilmad 528-PP-7
Parámetros
500 MHz frequency
Longitud
7 in.
inclinación
13 μm
concentricidad
25 μm
tubo diám.
5 mm
pared grosor
0.38 mm
Descripción general
Tubes have round bottoms and include a sandblasted marking spot for labeling samples. Tubes are thin-walled unless otherwise stated. Tubes that are 9 in. L are for making standards and for use with tip-off manifolds. Precision Wilmad NMR tubes are suitable for high field NMR spectroscopy. Caps included.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
-
Los tubos de RMN con referencia Z272019 son compatibles con el coxial insert con referencia Z278521?
1 answer-